Stampa…
di-Potassio idrogenofosfato triidrato, per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium hydrogen phosphate trihydrate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic trihydrate, di-Potassium hydrogen orthophosphate trihydrate
33365.30 33365.A1
33365.30EA 68 EUR
33365.30 33365.A1
di-Potassio idrogenofosfato triidrato, per analisi
di-Potassio idrogenofosfato triidrato
CAS No.: 16788-57-1 Molecular Formula: K2HPO4.3H2O Formula Weight: 228.23 (174.18anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,7658 MDL No.: MFCD00149926
Formula: K₂HPO₄·3H₂O
Peso molecolare: 228,22 g/mol
Punto di ebollizione: ∼340 °C (1013 hPa)
Densità: 2,504 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149926
CAS Number: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 14,7658