di-Potassio idrogenofosfato triidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
20593-0250
205935000
205930025
ACRO20593-0250EA
0
EUR
ACRO20593-0250
ACRO205935000
ACRO205930025
di-Potassio idrogenofosfato triidrato 99+% per analisi
di-Potassio idrogenofosfato triidrato
Formula:
K₂HPO₄·3H₂O Punto di ebollizione: ? 340 °C (1013 hPa) Densità: 2,504 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149926 CAS Number: 16788-57-1 EINECS: 231-834-5 |
Appearance | White Adhering crystals |
pH | 8.5 to 9.6 (5 % solution) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Copper (Cu) | ≤30 ppm |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Lead (Pb) | ≤30 ppm |
Nickel (Ni) | ≤30 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.005 % |