Stampa…
tri-Sodio fosfato dodecaidrato ≥98% ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
222003-2.5KG 222003-500G
222003-2.5KGEA 340.68 EUR
222003-2.5KG 222003-500G
tri-Sodio fosfato dodecaidrato ≥98% ACS, Fluka™
tri-Sodio fosfato dodecaidrato
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
Punto di fusione: 75 °C (dec.)
Densità: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149198
CAS Number: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Visualizza i codici
Assay 98.0 - 102.0 %
Insoluble matter Max. 0.01 %
Free alkali (as NaOH) Max. 2.5 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %