tri-Sodio fosfato dodecaidrato, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
|
Attenzione
|
0308.1000EA
31.7
EUR
0308.1000
0308.9025BB
tri-Sodio fosfato dodecaidrato, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
tri-Sodio fosfato dodecaidrato
Formula:
Na₃PO₄·12H₂O Punto di fusione: ∼75 °C Densità: 1,62 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149198 CAS Number: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 ADR: 8,III REACH: 01-2119489800-32-xxxx Merck Index: 13,08736 |
Assay | min. 98 % |