Stampa…
Colonne a filtrazione con fritte, J.T. Baker®, BAKERBOND spe™
Fornitore: Avantor
7121-03EA 184 EUR
7121-03 7121-01 7121-06
Colonne a filtrazione con fritte, J.T. Baker®, BAKERBOND spe™
Colonne cromatografiche
Queste colonne SPE a filtrazione vuota sono confezionate con doppie fritte da 20 µm. Sono progettate per l'uso con i processori per colonna di vetro spe-12G e spe-24G.