Stampa…
tetra-Sodio difosfato decaidrato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Attenzione
0309.1000EA 90.99 EUR
0309.1000 0309.9050
tetra-Sodio difosfato decaidrato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
tetra-Sodio difosfato decaidrato
Formula: Na₄P₂O₇·10H₂O
Punto di fusione: 80 °C
Densità: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149200
CAS Number: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Visualizza i codici
Meets ACS Specifications
Assay 99.0 - 103.0 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Nitrogen Compounds (as N) max. 0.001 %
pH of 5% Solution at 25°C 9.5 - 10.5
Sulfate (SO4) max. 0.005 %