Stampa…
Sodio molibdato diidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodio molibdato biidrato
A19222.0E A19222.22 A19222.36
A19222.0EEA 523 EUR
A19222.0E A19222.22 A19222.36
Sodio molibdato diidrato ≥98%
Sodio molibdato diidrato
Purity: 98% CAS No.: 10102-40-6 Molecular Formula: Na2MoO4.2H2O Formula Weight: 241.95 (205.92anhy) Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O MDL No.: MFCD00149170
Formula: Na₂MoO₄·2H₂O
Peso molecolare: 241.95 g/mol
Punto di fusione: 100 °C (-2H₂O)
Densità: 2.71
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149170
CAS Number: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718