Stampa…
Potassio esacianoferrato (II) triidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Potassio ferrocianuro triidrato
26816.232EA 42.9 EUR
26816.232 26816.298 26816.460
Potassio esacianoferrato (II) triidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Potassio esacianoferrato (II) triidrato
Formula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Peso molecolare: 422,39 g/mol
Punto di fusione: 70 °C
Densità: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167023
CAS Number: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
Ba (Barium) Passes test
Insolubility in water Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %