Stampa…
Potassio esacianoferrato (II) triidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Potassio ferrocianuro triidrato
26815.262EA 62.7 EUR
26815.262 26815.460
Potassio esacianoferrato (II) triidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potassio esacianoferrato (II) triidrato
Formula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Peso molecolare: 422,39 g/mol
Punto di fusione: 70 °C
Densità: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167023
CAS Number: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %