Stampa…
Potassio esacianoferrato (II) triidrato ≥96%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
26812.295EA 67.8 EUR
26812.295 26812.460
Potassio esacianoferrato (II) triidrato ≥96%, TECHNICAL
Potassio esacianoferrato (II) triidrato
Formula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Punto di fusione: 70 °C
Densità: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167023
CAS Number: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Visualizza i codici
Assay Min. 96 %