Stampa…
Potassio esacianoferrato (II) triidrato, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Potassio ferrocianuro triidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04984.0100 1.04984.0500 1.04984.9050
1.04984.0100EA 62.5 EUR
1.04984.0100 1.04984.0500 1.04984.9050
Potassio esacianoferrato (II) triidrato, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Potassio esacianoferrato (II) triidrato
Formula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Peso molecolare: 422.39 g/mol
Punto di fusione: 70
Densità: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167023
CAS Number: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Visualizza i codici
Solubility 289 g/l (20 °C)
Melting Point 70 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 422.39 g/mol
Bulk Density 950 - 1050 kg/m3
Density 1.85 g/cm3 (20 °C) (anhydrous substance)
pH 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)