Stampa…
Potassio esacianoferrato (II) triidrato, extra puro, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Potassio ferrocianuro triidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04982.1000 1.04982.9025
1.04982.1000EA 170 EUR
1.04982.1000 1.04982.9025
Potassio esacianoferrato (II) triidrato, extra puro, Supelco®
Potassio esacianoferrato (II) triidrato
Formula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Punto di fusione: 70 °C
Densità: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167023
CAS Number: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793