Stampa…
Potassio esacianoferrato (II) triidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A15736.0E A15736.22 A15736.36
A15736.0EEA 220 EUR
A15736.0E A15736.22 A15736.36
Potassio esacianoferrato (II) triidrato ≥98%
Potassio esacianoferrato (II) triidrato
Purity: 98+% CAS No.: 14459-95-1 Molecular Formula: K4Fe(CN)6.3H2O Formula Weight: 422.39 (368.36anhy) Odour: Odourless pH: 9.5 Melting Point: 69-71° Merck Reference: 14,7631 MDL No.: MFCD00167023
Formula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Punto di fusione: 69…71 °C
Densità: 1,85
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167023
CAS Number: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 14,7631