Potassio esacianoferrato (II) triidrato 98.5-102.0% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
|
Synonyms:
Potassio ferrocianuro triidrato
Purity: 98.5-102.0%
CAS No.: 14459-95-1
Molecular Formula: K4Fe(CN)6.3H2O
Formula Weight: 422.39 (368.36anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.85
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
pH: 9.5
Melting Point: 69-71°
Merck Reference: 14,7631
MDL No.: MFCD00167023
Formula:
K₄Fe(CN)₆·3H₂O Peso molecolare: 422,39 g/mol Punto di fusione: 69…71 °C Densità: 1,85 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00167023 CAS Number: 14459-95-1 EINECS: 237-722-2 Merck Index: 14,7631 |