Potassio esacianoferrato (II) triidrato 98.5% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
|
Synonyms:
Potassio ferrocianuro triidrato
424130050
424135000
424130025
ACRO424130050EA
27.8
EUR
ACRO424130050
ACRO424135000
ACRO424130025
Potassio esacianoferrato (II) triidrato 98.5% ACS
Potassio esacianoferrato (II) triidrato
Formula:
K₄Fe(CN)₆·3H₂O Peso molecolare: 422,39 g/mol Punto di fusione: 70 °C Densità: 1,85 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00167023 CAS Number: 14459-95-1 EINECS: 237-722-2 Merck Index: 12,07793 |
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Titration with KMnO4 | 98.5 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | Passes test (limit about 0.01%) |
Insoluble matter | ≤0.005 % |