Stampa…
Potassio esacianoferrato (II) triidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Potassio ferrocianuro triidrato
211095000 211090025
ACRO211095000EA 55.4 EUR
ACRO211095000 ACRO211090025
Potassio esacianoferrato (II) triidrato 99+% per analisi
Potassio esacianoferrato (II) triidrato
Formula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Peso molecolare: 422,39 g/mol
Punto di fusione: 70 °C
Densità: 1,85 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167023
CAS Number: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %