Sodio carbonato monoidrato ≥99.5% ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Attenzione
|
230952-2.5KG
230952-500G
230952-2.5KGEA
260.24
EUR
230952-2.5KG
230952-500G
Sodio carbonato monoidrato ≥99.5% ACS, Fluka™
Sodio carbonato monoidrato
Formula:
Na₂CO₃·1H₂O Punto di fusione: 851 °C Densità: 2,25 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149177 CAS Number: 5968-11-6 EINECS: 207-838-8 |
Assay | Min. 99.5 % |
Loss on drying (150°C) | 13.0 - 15.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.03 % |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 5 ppm |
S-compounds (as SO₄) | Max. 0.004 % |
Silicate (as SiO₂) | Max. 0.005 % |