Litio perclorato triidrato, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 13453-78-6
Molecular Formula: ClLiO4.3H2O
Formula Weight: 160.45 (106.40anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.84
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5539
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00149765
Formula:
ClLiO₄·3H₂O Densità: 1,84 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149765 CAS Number: 13453-78-6 EINECS: 232-237-2 UN: 1481 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,5539 |