Stampa…
Litio perclorato triidrato 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
194720250 194722500 194720010
ACRO194720250EA 28.3 EUR
ACRO194720250 ACRO194722500 ACRO194720010
Litio perclorato triidrato 99%, extra puro
Litio perclorato triidrato
Formula: ClLiO₄·3H₂O
Peso molecolare: 160.44 g/mol
Punto di fusione: 95 °C
Densità: 1.841
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149765
CAS Number: 13453-78-6
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1 II
Visualizza i codici
Appearance White Adhering crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm