Stampa…
Litio cloruro idrato ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
10735.14 10735.22
10735.14EA 144 EUR
10735.14 10735.22
Litio cloruro idrato ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Litio cloruro idrato
Purity: 99.996% CAS No.: 85144-11-2 Molecular Formula: LiCl.xH2O Formula Weight: 42.39(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 98° -H2O Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00149764
Formula: ClLi·xH₂O
Punto di fusione: >98 °C (-H₂O)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149764
CAS Number: 85144-11-2
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 14,5528