Stampa…
Acido Tetracloroaurico (III) idrato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
223620010 223620050
ACRO223620010EA 203 EUR
ACRO223620010 ACRO223620050
Acido Tetracloroaurico (III) idrato
Acido Tetracloroaurico (III) idrato
Formula: HAuCl₄·H₂O
Punto di fusione: 30 °C
Densità: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00149903
CAS Number: 27988-77-8
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Powder or crystals and/or chunks
Gold (Au) ≥49 %
Insoluble matter ≤0.1 % (in diethyl ether)
Alkalies+oth.metals (SO4) ≤0.2 %