Stampa…
Acido tetracloroaurico (III) triidrato ≥49,0% (Au basis) ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
G4022-1G G4022-25G G4022-5G
G4022-1GEA 308.77 EUR
G4022-1G G4022-25G G4022-5G
Acido tetracloroaurico (III) triidrato ≥49,0% (Au basis) ACS, Fluka™
Acido tetracloroaurico (III) triidrato
Formula: HAuCl₄·3H₂O
Punto di ebollizione: Decomposes on heating
Punto di fusione: 30 °C
Densità: 3,9 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149904
CAS Number: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance of the substance complying
Assay of Au Min. 49.0 %
Alkali- and other metals (as SO₄) Max. 0.2 %
In ether insoluble matter Max. 0.1 %