Stampa…
Acido tetracloroaurico (III) triidrato per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01582.0001 1.01582.0005 1.01582.0100
1.01582.0001EA 599 EUR
1.01582.0001 1.01582.0005 1.01582.0100
Acido tetracloroaurico (III) triidrato per analisi, Supelco®
Acido tetracloroaurico (III) triidrato
Formula: HAuCl₄·3H₂O
Punto di fusione: 30 °C
Densità: 3,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149904
CAS Number: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 30 °C
Molar Mass 393.83 g/mol
Density 3.9 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid