Piperazina esaidrato, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Piperazine hydrate
P7003-1KG
P7003-200G
P7003-1KGEA
161
EUR
P7003-1KG
P7003-200G
Piperazina esaidrato, Supelco®
Piperazina esaidrato
Formula:
C₄H₁₀N₂·6H₂O Peso molecolare: 194.23 g/mol Punto di ebollizione: 145 Punto di fusione: 44…45 °C Flash Pt: 87 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149389 CAS Number: 142-63-2 EINECS: 203-808-3 UN: 2579 ADR: 8 III Merck Index: 12,07617 |