Stampa…
Piperazina esaidrato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Piperazine hydrate
131300010 131301000 131305000 131300051
ACRO131300010EA 120 EUR
ACRO131300010 ACRO131301000 ACRO131305000 ACRO131300051
Piperazina esaidrato 98%
Piperazina esaidrato
Formula: C₄H₁₀N₂·6H₂O
Peso molecolare: 194.23 g/mol
Punto di ebollizione: 145…156 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 41…45 °C
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149389
CAS Number: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07617
Visualizza i codici
Appearance Transparent to white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %