Stampa…
Acido trans-1,2-diamminocicloesan-N,N,N',N'-tetracetico monoidrato zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Titriplex® IV
MQ200
8.41032.0025 8.41032.0100 8.41032.0005
8.41032.0025EA 68.9 EUR
8.41032.0025 8.41032.0100 8.41032.0005
Acido trans-1,2-diamminocicloesan-N,N,N',N'-tetracetico monoidrato zS, Sigma-Aldrich®
Acido trans-1,2-diamminocicloesan-N,N,N',N'-tetracetico monoidrato
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Peso molecolare: 364.35 g/mol
Punto di fusione: 213…216 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066429
CAS Number: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 213 °C
Molar Mass 364.34 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3