Stampa…
Acido p-toluensolfonico monoidrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14725.0100 8.14725.1000 8.14725.5000 8.14725.9025
8.14725.0100EA 32.6 EUR
8.14725.0100 8.14725.1000 8.14725.5000 8.14725.9025
Acido p-toluensolfonico monoidrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido p-toluensolfonico monoidrato
Formula: C₇H₈O₃S·1H₂O
Peso molecolare: 190.22 g/mol
Punto di fusione: 102…104 °C
Densità: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 180
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142137
CAS Number: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09671
Visualizza i codici
Solubility 670 g/l (20 °C)
Melting Point 56 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 190.22 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Boiling Point 140 °C (27 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 180 °C
Density 0.5 g/cm3
pH 1 (650 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)
Ignition Point 600 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material