Stampa…
Acido p-toluensolfonico monoidrato, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09613.0100 1.09613.0500
1.09613.0100EA 69.3 EUR
1.09613.0100 1.09613.0500
Acido p-toluensolfonico monoidrato, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Acido p-toluensolfonico monoidrato
Formula: C₇H₈O₃S·1H₂O
Peso molecolare: 190.22 g/mol
Punto di fusione: 102…104 °C
Densità: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 180
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142137
CAS Number: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8
Merck Index: 12,09671
Visualizza i codici
Solubility 670 g/l (20 °C)
Melting Point 56 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 190.22 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Boiling Point 140 °C (27 hPa)
Flash Point 180 °C
pH 1 (650 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)
Ignition Point 600 °C