Stampa…
Acido p-toluensolfonico monoidrato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
36506.14 36506.22 36506.36
36506.14EA 22.1 EUR
36506.14 36506.22 36506.36
Acido p-toluensolfonico monoidrato ≥97%
Acido p-toluensolfonico monoidrato
Purity: 97% CAS No.: 6192-52-5 Molecular Formula: CH3C6H4SO3H.H2O Formula Weight: 190.22 (172.20anhy) Flash Point: 150°(302°F) Physical Form: Crystalline Density: 1.24 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to pink Odour: Mild Melting Point: 103-106°(anhy) Boiling Point: 140°/20mm Beilstein Reference: 3568023 Merck Reference: 14,9533 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00142137
Formula: C₇H₈O₃S·1H₂O
Punto di ebollizione: 140 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 103…106 °C (anidr.)
Densità: 1,24
Flash Pt: 150 °C (302 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142137
CAS Number: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9533