Acido p-toluensolfonico monoidrato 97.5%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
171780010
171780025
171785000
171780050
ACRO171780010EA
58.6
EUR
ACRO171780010
ACRO171780025
ACRO171785000
ACRO171780050
Acido p-toluensolfonico monoidrato 97.5%, puro
Acido p-toluensolfonico monoidrato
Formula:
C₇H₈O₃S·1H₂O Peso molecolare: 190,22 g/mol Punto di fusione: 100…108 °C Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 180 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00142137 CAS Number: 6192-52-5 EINECS: 203-180-0 UN: 2585 ADR: 8,III Merck Index: 12,09671 |
Appearance | White to off-white Adhering crystals (May discolor to pink on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.5 % |