Stampa…
3,5-Diidrossitoluene monoidrato 97
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Metilresorcina monoidrato, Orcina monoidrato
A10440.06 A10440.14 A10440.22
A10440.06EA 27.6 EUR
A10440.06 A10440.14 A10440.22
3,5-Diidrossitoluene monoidrato 97
3,5-Diidrossitoluene monoidrato
Purity: 97% CAS No.: 6153-39-5 Molecular Formula: C7H8O2.H2O Formula Weight: 142.16 (124.14anhy) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 147°/5mm Merck Reference: 14,6864 MDL No.: MFCD00149092
Formula: C₇H₈O₂·1H₂O
Peso molecolare: 142.15 g/mol
Punto di ebollizione: 147 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 56…60 °C
Densità: 1.29 g/cm³ (4 °C)
Flash Pt: 159
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149092
CAS Number: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995