Stampa…
3,5-Diidrossitoluene monoidrato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Metilresorcina monoidrato, Orcina monoidrato
129550250 129551000 129555000
ACRO129550250EA 96.4 EUR
ACRO129550250 ACRO129551000 ACRO129555000
3,5-Diidrossitoluene monoidrato 99%
3,5-Diidrossitoluene monoidrato
Formula: C₇H₈O₂·1H₂O
Peso molecolare: 142.15 g/mol
Punto di ebollizione: 290 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 56…61 °C
Flash Pt: 159
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149092
CAS Number: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995
Visualizza i codici
Appearance White to beige to pink-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
Water 10 to 14 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light brown
HPLC ≥98.5 %