Floroglucinolo diidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,3,5-Triidrossibenzene biidrato
A13034.14
A13034.22
A13034.36
A13034.14EA
24.5
EUR
A13034.14
A13034.22
A13034.36
Floroglucinolo diidrato ≥98%
Floroglucinolo diidrato
Purity: 98%
CAS No.: 6099-90-7
Molecular Formula: C6H6O3.2H2O
Formula Weight: 162.14 (126.11anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 214-217°
MDL No.: MFCD00149090
Formula:
C₆H₆O₃·2H₂O Peso molecolare: 162,14 g/mol Punto di fusione: 214…217 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149090 CAS Number: 6099-90-7 EINECS: 203-611-2 Merck Index: 14,7328 |