Stampa…
Floroglucinolo diidrato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
131040250 131041000 131045000
ACRO131040250EA 31.5 EUR
ACRO131040250 ACRO131041000 ACRO131045000
Floroglucinolo diidrato 99%
Floroglucinolo diidrato
Formula: C₆H₆O₃·2H₂O
Punto di fusione: 218…221 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149090
CAS Number: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 13,07413
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
GC ≥96.0 %