Stampa…
Acido 2,4,6-triidrossibenzoico monoidrato ≥94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid hydrate
B22768.14 B22768.22 B22768.36
B22768.14EA 53.5 EUR
B22768.14 B22768.22 B22768.36
Acido 2,4,6-triidrossibenzoico monoidrato ≥94%
Acido 2,4,6-triidrossibenzoico monoidrato
Purity: 94% CAS No.: 71989-93-0 Molecular Formula: C7H6O5.H2O Formula Weight: 188.14 (170.12anhy) Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 2212148
Formula: C₇H₆O₅·1H₂O
Peso molecolare: 188.14 g/mol
Punto di fusione: ∼ 210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149095
CAS Number: 71989-93-0
EINECS: 201-467-5