Stampa…
Acido 5-solfosalicilico diidrato ≥99%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
20678.187EA 120 EUR
20678.187 20678.267 20678.291
Acido 5-solfosalicilico diidrato ≥99%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Acido 5-solfosalicilico diidrato
Formula: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Punto di fusione: 224 °C
Densità: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149540
CAS Number: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM