Stampa…
Acido 5-solfosalicilico diidrato ≥99.0% (by acidimetry) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00691.1000 8.00691.0250 8.00691.0100
8.00691.1000EA 109 EUR
8.00691.1000 8.00691.0250 8.00691.0100
Acido 5-solfosalicilico diidrato ≥99.0% (by acidimetry) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido 5-solfosalicilico diidrato
Formula: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Punto di fusione: 224 °C
Densità: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149540
CAS Number: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (acidimetric) ≥ 99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Identity (IR) passes test
Synonyms 2-Hydroxybenzoic-5-Sulfonic Acid, Dihydrate
Chemical Formula HOC6H3(COOH)SO3H·2H2O