Stampa…
Acido 5-solfosalicilico diidrato 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
132860010 132862500
ACRO132860010EA 110 EUR
ACRO132860010 ACRO132862500
Acido 5-solfosalicilico diidrato 98%
Acido 5-solfosalicilico diidrato
Formula: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Peso molecolare: 254,22 g/mol
Punto di fusione: 106…110 °C
Densità: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149540
CAS Number: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=3859086f95455f3893fd7034c58ffee5aea1d6e4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
Water 14 to 16 % (K.F.) Typical
Titration with NaOH ≥97.5 %