Stampa…
Acido 1-esansolfonico sale sodico monoidrato, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
MQ100
52862-10G-F 52862-50G-F
52862-10G-FEA 154 EUR
52862-10G-F 52862-50G-F
Acido 1-esansolfonico sale sodico monoidrato, Supelco®
Acido 1-esansolfonico sale sodico monoidrato
Formula: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Peso molecolare: 206.24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149549
CAS Number: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=897e40e9856d4ea56d810990e51bee4045dd30d6&vid=d9488496ad880fedc4f73526c19d1430ba156df1&prid=web&clid=SAPDAM