Acido 1-esansolfonico sale sodico monoidrato 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
206120050
206120250
206121000
ACRO206120050EA
44.7
EUR
ACRO206120050
ACRO206120250
ACRO206121000
Acido 1-esansolfonico sale sodico monoidrato 99%
Acido 1-esansolfonico sale sodico monoidrato
Formula:
C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O Peso molecolare: 206,24 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149549 CAS Number: 207300-91-2 EINECS: 220-601-3 |
Appearance | White Powder or crystals or flakes or crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤9.6 % (100°C, 3 h) (vacuum) |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
Titration after Ion exchange | ≥98.5 % (on dry substance) |