Stampa…
Acido 1-eptansolfonico sale sodico monoidrato, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
51832-10G-F 51832-50G-F
51832-10G-FEA 335 EUR
51832-10G-F 51832-50G-F
Acido 1-eptansolfonico sale sodico monoidrato, Supelco®
Acido 1-eptansolfonico sale sodico monoidrato
Formula: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149550
CAS Number: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc61ea40aea34a4ecc116221e6b8f64cb4dd245&vid=6423e1e17128215a02c27a62b05b8e4454209037&prid=web&clid=SAPDAM