Acido 1-eptansolfonico sale sodico monoidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Sodium 1-heptanesulphonate monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 207300-90-1
Molecular Formula: C7H15NaO3S.H2O
Formula Weight: 220.26 (202.24anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Melting Point:
Formula:
C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149550 CAS Number: 207300-90-1 EINECS: 245-210-5 |