Acido 1-eptansolfonico sale sodico monoidrato per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149550 CAS Number: 207300-90-1 EINECS: 245-210-5 |
Appearance | White Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | 7.4 % to 9 % (100°C, 3 hrs) (vacuum) |
Solubility | (10 % w/v in water) Clear colorless |
UV | at 260 nm A: ≤0.01 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |