Stampa…
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio idrato ≥99.5%, Ultra Pure Grade
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
0245-1KGEA 231 EUR
0245-1KG 0245-500G
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio idrato ≥99.5%, Ultra Pure Grade
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio idrato
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 6,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150025
CAS Number: 13235-36-4
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 12,03557
Visualizza i codici
Metalli pesanti (come Pb) ≤0.001%
Solubilità (5%, Acqua) Conforme
Ferro ≤0.005%
Contenuto d'acqua (KF) 12.4 – 19.2%
Acido nitrilo triacetico ≤0.1%
pH (1%, acqua) @25°C 10.7 – 11.7
Purezza (base anidra) >99.5%