Stampa…
EDTA sale bisodico 0.05 M EDTA-Na2 soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
318892-500ML 318892-2.5L
318892-500MLEA 29.78 EUR
318892-500ML 318892-2.5L
EDTA sale bisodico 0.05 M EDTA-Na2 soluzione volumetrica, Fluka™
EDTA sale bisodico
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Punto di fusione: 255 °C
Densità: 1,01 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070672
CAS Number: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
Visualizza i codici
Assay 0.0490 - 0.0510 mol/l
Traceable to NIST SRM effective