Stampa…
EDTA sale bisodico diidrato ≥98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Acido etilendiamminotetracetico sale bisodico biidrato
20296.291EA 173 EUR
20296.291 20296.360 20296.462
EDTA sale bisodico diidrato ≥98%, TECHNICAL
EDTA sale bisodico diidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Peso molecolare: 372,24 g/mol
Punto di fusione: 255 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150037
CAS Number: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=ce26077b3979fd88e4d7578ede97d32c353ccb6f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %