Stampa…
Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
1.37004.1000 1.37004.9012 1.37004.9025
1.37004.1000EA 426 EUR
1.37004.1000 1.37004.9012 1.37004.9025
Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
EDTA sale bisodico diidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Punto di fusione: 255 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150037
CAS Number: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM