Titriplex® III ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
Acido etilendiamminotetracetico sale bisodico biidrato
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Peso molecolare: 372.24 g/mol Punto di fusione: 255 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150037 CAS Number: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |
|
Solubility | 100 g/l (20°C) |
Melting Point | 110 °C Elimination of water of crystallisation |
Molar Mass | 700 kg/m3 |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
pH | 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Grade | ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
Synonyms | Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt |
Hill Formula | C10H14N2Na2O8* 2 H2O |
Chemical Formula | C10H14N2Na2O8* 2 H2O |