EDTA sale bisodico diidrato, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Formula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Punto di fusione: 255 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150037 CAS Number: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |