EDTA sale bisodico diidrato ≥99% per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Synonyms:
Acido etilendiamminotetracetico sale bisodico biidrato
A reversible metalloprotease inhibitor useful for chelating metal ions.
Formula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Peso molecolare: 372.24 g/mol Punto di fusione: 255 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150037 CAS Number: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |
|
DNasi | Assente |
Metalli pesanti (come Pb) | ≤0.005% |
Insolubili | ≤0.005% |
Ferro | ≤0.01% |
Perdita per essiccamento | 8.7 – 11.4% |
Acido nitrilo triacetico | ≤0.1% |
pH (5%, Acqua) @25°C | 4.0 – 6.0 |
Proteasi | Assente |
Purezza | ≥99% |
RNasi | Assente |